Learn More
(S)-(+)-3-Metil-2-butanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337426
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11337426 100 mg 100 miligramos
11327426 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11337426 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09431.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1517-66-4 | C5H12O | 88.15 g/mol
It is an pharmaceutical and organic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un intermedio farmacéutico y orgánico.
Solubilidad
Soluble en alcohol. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Garantiza una ventilación. Proteger de cargas electrostáticas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1517-66-4
Fórmula molecular C5H12O
Peso molecular (g/mol) 88.15
Número MDL MFCD00064271
Clave InChI MXLMTQWGSQIYOW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo s-+-3-methyl-2-butanol, 2s-3-methylbutan-2-ol, 2-butanol, 3-methyl-, 2s, +-3-methyl-2-butanol, 3-methyl-2-butanol #, s-3-methyl-2-butanol, s-3-methyl-butan-2-ol, unii-2nk7o363q6 component, unii-93ff0f303r component
PubChem CID 6999784
Nombre IUPAC 3-methylbutan-2-ol
SMILES CC(C)C(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-3-Methyl-2-butanol
Densidad 0.81
Punto de ebullición 112°C
Temperatura de inflamación 26°C (78°F)
Índice de refracción 1.409
Cantidad 100 mg
Número UN UN1105
Beilstein 1718801
Información de solubilidad Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Rotación óptica +5° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.15
Porcentaje de pureza 99%