Learn More
(S)-(+)-3-Hidroxitetrahidrofurano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran |
| CAS | 86087-23-2 |
| Fórmula molecular | C4 H8 O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 3-Furanol, tetrahydro-, (3S)-, 3-Furanol, tetrahydro-, (S)-, (3S)-Tetrahydro-3-furanol, (+)-3-Hydroxytetrahydrofuran, (3S)-Oxolan-3-ol, (3S)-Oxolan-3-ol, (3S)-Tetrahydrofuran-3-ol, (S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran, (S)-(+)-Tetrahydrofuran-3-ol, (S)-3-Hydroxytetrahydrofuran, (S)-Tetrahydro-3-furanol, 3S-Hydroxytetrahydrofuran |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8O2/c5-4-1-2-6-3-4/h4-5H,1-3H2/t4-/m0/s1 |
| SMILES | O[C@H]1CCOC1 |
| Nombre IUPAC | (3S)-oxolano-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 88.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 88.0524 |