Learn More
(S)-(+)-3-hidroxitetrahidrofurano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10580594 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10580594 25 g Frasco de vidrio 25 g
10183491 1 g Glass bottle 1 g
10153591 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10580594 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 304430250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 86087-23-2 | C4H8O2 | 88.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 86087-23-2
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.11
Número MDL MFCD00064327
Clave InChI XDPCNPCKDGQBAN-BYPYZUCNSA-N
Sinónimo s-+-3-hydroxytetrahydrofuran, s-tetrahydrofuran-3-ol, s-3-hydroxytetrahydrofuran, 3s-oxolan-3-ol, s-+-tetrahydro-3-furanol, s-tetrahydro-3-furanol, s-+-tetrahyro-3-furanol, 3s-tetrahydrofuran-3-ol, s-tetrahydro-furan-3-ol, 3-furanol, tetrahydro-, 3s
PubChem CID 2733227
Nombre IUPAC (3S)-oxolano-3-ol
SMILES C1COCC1O
Specifications
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran
% mín. CAS 98.5
Color De incoloro a amarillo
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.2980g/mL
Cantidad 25 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4490 to 1.4510
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Gravedad específica 1.298
Punto de ebullición 80.0°C (15.0 mmHg)
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11
Porcentaje de pureza 99%