Learn More
(S)-(+)-3-hidroxitetrahidrofurano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15482958
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15482958 5 g 5 g
15472958 1 g 1 g
15492958 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15482958 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56476.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 86087-23-2 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86087-23-2
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.106
Número MDL MFCD00064327
Clave InChI XDPCNPCKDGQBAN-BYPYZUCNSA-N
Sinónimo s-+-3-hydroxytetrahydrofuran, s-tetrahydrofuran-3-ol, s-3-hydroxytetrahydrofuran, 3s-oxolan-3-ol, s-+-tetrahydro-3-furanol, s-tetrahydro-3-furanol, s-+-tetrahyro-3-furanol, 3s-tetrahydrofuran-3-ol, s-tetrahydro-furan-3-ol, 3-furanol, tetrahydro-, 3s
PubChem CID 2733227
Nombre IUPAC (3S)-oxolano-3-ol
SMILES C1COCC1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Densidad 1.103
Cantidad 5 g
Índice de refracción 1.45
Beilstein 4652609
Punto de ebullición 80°C (15 mmHg)
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11
Porcentaje de pureza 98%