Learn More
(S)-3-hidroxipirrolidina, TRC
Código de producto. 30404482
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30404482 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30404482 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH953668500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3S)-3-Hydroxypyrrolidine
CAS 100243-39-8
Fórmula molecular C4 H9 N O
Cantidad 500 mg
Sinónimo 3-Pyrrolidinol, (3S)- (9CI, ACI), (3S)-3-Pyrrolidinol (ACI), 3-Pyrrolidinol, (S)- (ZCI), (+)-3-Pyrrolidinol, (3S)-3-Hydroxypyrrolidine, (3S)-Pyrrolidinol, (S)-(+)-3-Pyrrolidinol, (S)-3-Hydroxypyrrolidine, (S)-3-Pyrrolidinol, 3-(S)-Hydroxypyrrolidine
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9NO/c6-4-1-2-5-3-4/h4-6H,1-3H2/t4-/m0/s1
SMILES O[C@H]1CCNC1
Nombre IUPAC (3S)-pirrolidin-3-ol
Peso molecular (g/mol) 87.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.068