Learn More
(S)-3-hidroxipirrolidina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (3S)-3-Hydroxypyrrolidine |
| CAS | 100243-39-8 |
| Fórmula molecular | C4 H9 N O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3-Pyrrolidinol, (3S)- (9CI, ACI), (3S)-3-Pyrrolidinol (ACI), 3-Pyrrolidinol, (S)- (ZCI), (+)-3-Pyrrolidinol, (3S)-3-Hydroxypyrrolidine, (3S)-Pyrrolidinol, (S)-(+)-3-Pyrrolidinol, (S)-3-Hydroxypyrrolidine, (S)-3-Pyrrolidinol, 3-(S)-Hydroxypyrrolidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9NO/c6-4-1-2-5-3-4/h4-6H,1-3H2/t4-/m0/s1 |
| SMILES | O[C@H]1CCNC1 |
| Nombre IUPAC | (3S)-pirrolidin-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 87.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 87.068 |