Learn More
Clorhidrato de (S)-3-hidroxipirrolidina, TRC
Código de producto. 30400120
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30400120 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30400120 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95029050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-3-Hydroxypyrrolidine Hydrochloride
CAS 122536-94-1
Fórmula molecular C4H9NO . (HCl)
Cantidad 50 g
Sinónimo (3S)-3-Hydroxypyrrolidine Hydrochloride, (3S)-3-Pyrrolidinol Hydrochloride, (3S)-Pyrrolidin-3-ol Hydrochloride, (S)-3-Hydroxypyrrolidine Hydrochloride, (S)-3-Pyrrolidinol Hydrochloride, 3(S)-Hydroxypyrrolidine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9NO.ClH/c6-4-1-2-5-3-4;/h4-6H,1-3H2;1H/t4-;/m0./s1
SMILES Cl.O[C@H]1CCNC1
Nombre IUPAC (3S)-pirrolidin-3-ol;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 123.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.0451