Learn More
Clorhidrato de (S)-3-hidroxipirrolidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15479577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15479577 5 g 5 g
15469577 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15479577 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52815.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 122536-94-1 | C4H10ClNO | 123.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122536-94-1
Fórmula molecular C4H10ClNO
Peso molecular (g/mol) 123.58
Número MDL MFCD00272298
Clave InChI QPMSJEFZULFYTB-WCCKRBBISA-N
Sinónimo s-3-hydroxypyrrolidine hydrochloride, s-pyrrolidin-3-ol hydrochloride, 3s-pyrrolidin-3-ol hydrochloride, s-+-3-pyrrolidinol hydrochloride, s-3-hydroxypyrrolidine-hcl, s-3-pyrrolidinol hydrochloride, 3s-pyrrolidinol hydrochloride, s-3-pyrrolidinol hcl, s-pyrrolidin-3-ol, hcl, s---3-pyrrolidinol hydrochloride
PubChem CID 22309122
Nombre IUPAC (3S)-pirrolidin-3-ol;clorhidrato
SMILES C1CNCC1O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride
Punto de fusión 106°C to 107°C
Punto de ebullición 108°C to 110°C (8 mmHg)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.58
Porcentaje de pureza 97%