Learn More
(S)-3-hidroxipirrolidin-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-3-Hydroxypyrrolidin-2-one |
| CAS | 34368-52-0 |
| Fórmula molecular | C4H7NO2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Amikacin Impurity 7 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7NO2/c6-3-1-2-5-4(3)7/h3,6H,1-2H2,(H,5,7)/t3-/m0/s1 |
| SMILES | O[C@H]1CCNC1=O |
| Nombre IUPAC | (3S)-3-hidroxipirrolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 101.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 101.0477 |