Learn More
S-(3-Hidroxipropil)-L-cisteína, TRC
Código de producto. 30401609
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30401609 250 mg 250 miligramos
30390261 100 mg -
30393554 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30401609 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH952575250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13189-98-5
Fórmula molecular C6 H13 N O3 S
Peso molecular (g/mol) 179.24
Sinónimo Fudosteine
Nombre IUPAC (2R)-2-amino-3-(3-hidroxipropilsulfanil)ácido propanoico
SMILES N[C@@H](CSCCCO)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-(3-Hydroxypropyl)cysteine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO3S/c7-5(6(9)10)4-11-3-1-2-8/h5,8H,1-4,7H2,(H,9,10)/t5-/m0/s1
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.0616