Learn More
(S)-3-Ácido hidroxiisobutírico Sal de Potasio, TRC
Código de producto. 30404838
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30404838 500 mg 500 miligramos
30395899 100 mg -
30393876 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30404838 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH943225500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1402163-95-4
Fórmula molecular C4H7KO3
Peso molecular (g/mol) 142.19
Sinónimo 3-Hydroxy-2-methylpropanoic Acid Potassium Salt
Nombre IUPAC potasio; (2S)-3-hidroxi-2-metilpropanoato
SMILES [K+].C[C@@H](CO)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-3-Hydroxyisobutyric Acid Potassium Salt
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8O3.K/c1-3(2-5)4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/t3-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.0032