Learn More
(S)-3'-Hidroxicoclaurina Cloruro, TRC
Código de producto. 30407354
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30407354 10 mg -
30396097 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30407354 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH92445010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138666-04-3
Fórmula molecular C17H20ClNO4
Peso molecular (g/mol) 337.8
Sinónimo (S)-4-[(1,2,3,4-Tetrahydro-7-hydroxy-6-methoxy-1-isoquinolinyl)methyl]-1,2-benzenediol Hydrochloride
Nombre IUPAC (S)-4-((7-hidroxi-6-metaxi-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina-1-il)metil)benceno-1,2-diol hidrocloruro
SMILES OC1=CC=C(C[C@@H]2NCCC3=C2C=C(O)C(OC)=C3)C=C1O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-3'-Hydroxycoclaurine Hydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19NO4.ClH/c1-22-17-8-11-4-5-18-13(12(11)9-16(17)21)6-10-2-3-14(19)15(20)7-10;/h2-3,7-9,13,18-21H,4-6H2,1H3;1H/t13-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.11