Learn More
Ácido (S)-3-hidroximirístico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (S)-3-Hydroxymyristic Acid |
| CAS | 35683-15-9 |
| Fórmula molecular | C14 H28 O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H28O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13(15)12-14(16)17/h13,15H,2-12H2,1H3,(H,16,17)/t13-/m0/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCCCC[C@H](O)CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (3S)-3-hidroxitetradecanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 244.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.2038 |