Learn More
Ácido (S)-(-)-3-hidroxi-3-fenilpropiónico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11379575
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11379575 250 mg 250 miligramos
11369575 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11379575 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19041.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 36567-72-3 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36567-72-3
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.176
Número MDL MFCD00145262
Clave InChI AYOLELPCNDVZKZ-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo s-3-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, 3s-3-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, s-3-hydroxy-3-phenylpropionic acid, ?-3-phenylhydracrylic acid, s---3-hydroxy-3-phenylpropionic acid, benzenepropanoic acid,, a-hydroxy-,, as, s---3-hydroxy-3-phenylpropionic acid, 98+%, unii-s2w4lws09c component, s-3-hydroxy-3-phenylpropionic acid sum of enantiomers, gc
PubChem CID 2735057
ChEBI CHEBI:51058
Nombre IUPAC ácido (3S)-3-hidroxi-3-fenilpropanoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CC(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-3-Hydroxy-3-phenylpropionic acid
Punto de fusión 117°C to 119°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 3197773
Rotación óptica −22° (c=4 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza ≥98%