Learn More
Sal sódica del ácido (S)-3-hidroxi-2-metilpropanoico-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-3-Hydroxy-2-methylpropanoic Acid-d3 sodium salt |
| CAS | 2514847-30-2 |
| Fórmula molecular | C4H4D3NaO3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8O3.Na/c1-3(2-5)4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/t3-;/m0./s1/i1D3; |
| SMILES | O=C(O[Na])[C@@H](C([2H])([2H])[2H])CO |
| Nombre IUPAC | (S)-2-(hidroximetil)propanoato de sodio-3,3,3-d3 |
| Peso molecular (g/mol) | 129.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 129.05 |