Learn More
Sal sódica del ácido (S)-3-hidroxi-2-metilpropanoico-d3, TRC
Código de producto. 30398669
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30398669 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30398669 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9972911MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-02-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-3-Hydroxy-2-methylpropanoic Acid-d3 sodium salt
CAS 2514847-30-2
Fórmula molecular C4H4D3NaO3
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8O3.Na/c1-3(2-5)4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/t3-;/m0./s1/i1D3;
SMILES O=C(O[Na])[C@@H](C([2H])([2H])[2H])CO
Nombre IUPAC (S)-2-(hidroximetil)propanoato de sodio-3,3,3-d3
Peso molecular (g/mol) 129.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.05