Learn More
(S)-3-Hexil-5,6-dihidro-6-undecil-2H-piran-2-uno, TRC
Código de producto. 30392004
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30392004 5 mg
30390400 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30392004 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2958005MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 130676-64-1
Fórmula molecular C22 H40 O2
Peso molecular (g/mol) 336.55
Sinónimo (S)-3-Hexyl-5,6-dihydro-6-undecyl-2H-pyran-2-one (9CI)
Nombre IUPAC (2S)-5-hexil-2-undecil-2,3-dihidropirano-6-uno
SMILES CCCCCCCCCCC[C@H]1CC=C(CCCCCC)C(=O)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-3-Hexyl-5,6-dihydro-6-undecyl-2H-pyran-2-one
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H40O2/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-15-17-21-19-18-20(22(23)24-21)16-14-8-6-4-2/h18,21H,3-17,19H2,1-2H3/t21-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.3028