Learn More
(S)-3-hexil-5,6-dihidro-6-undecil-2H-piran-2-ona, Mikromol™
Descripción
(S)-3-hexil-5,6-dihidro-6-undecil-2H-piran-2-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-3-Hexyl-5,6-dihydro-6-undecyl-2H-pyran-2-one |
| CAS | 130676-64-1 |
| Nombres de analitos o componentes | (S)-3-Hexyl-5,6-dihydro-6-undecyl-2H-pyran-2-one |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C22 H40 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (S)-3-Hexyl-5,6-dihydro-6-undecyl-2H-pyran-2-one (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H40O2/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-15-17-21-19-18-20(22(23)24-21)16-14-8-6-4-2/h18,21H,3-17,19H2,1-2H3/t21-/m0/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCCCC[C@H]1CC=C(CCCCCC)C(=O)O1 |
| Nombre IUPAC | (2S)-5-hexil-2-undecil-2,3-dihidropiran-6-ona |
| Mostrar más |