Learn More
Clorhidrato de (S)-3-fluoropirrolidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (S)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride |
| % mín. CAS | 96.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 180°C to 182°C |
| Color | Marrón a blanco |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 96.0 to max. 104% min. (Argentometry) |
| Cantidad | 5 g |
| Rotación específica | 6.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 125.57 |
| Show More |
Safety and Handling
- (S)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.