Learn More
(S)-(-)-3-Cloro-1-fenil-1-propanol (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-(-)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol |
| CAS | 100306-34-1 |
| Fórmula molecular | C9 H11 Cl O |
| Cantidad | 2 g |
| Sinónimo | (alphaS)-alpha-(2-Chloroethyl)benzenemethanol, alpha-(2-Chloroethyl)benzenemethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11ClO/c10-7-6-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7H2/t9-/m0/s1 |
| SMILES | [C@@H](CCCl)(O)C1=CC=CC=C1 |
| Nombre IUPAC | (1S)-3-cloro-1-fenilpropan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 170.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.0498 |