Learn More
(S)-3-cloro-1-fenil-1-[2-metil-fenoxil]propano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-3-Chloro-1-phenyl-1-[2-methyl-phenoxyl]propane |
| CAS | 114446-50-3 |
| Fórmula molecular | C16 H17 Cl O |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H17ClO/c1-13-7-5-6-10-15(13)18-16(11-12-17)14-8-3-2-4-9-14/h2-10,16H,11-12H2,1H3/t16-/m0/s1 |
| SMILES | Cc1ccccc1O[C@@H](CCCl)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 1-[(1S)-3-cloro-1-fenilpropoxi]-2-metilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 260.76 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.0968 |