Learn More
(S)-3-cloro-1,2-propanodiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-3-Chloro-1,2-propanediol |
| CAS | 60827-45-4 |
| Fórmula molecular | C3H7ClO2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | (2S)-3-Chloro-1,2-propanediol, (+)-3-Chloro-1,2-propanediol, (S)-(+)-3-Chloro-1,2-propanediol, (S)-3-Chloro-1,2-propanediol, (S)-Monochlorohydrin, (S)-alpha-Chlorohydrin, S-(+)-alpha-Chlorohydrin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H7ClO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2/t3-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H](O)CCl |
| Nombre IUPAC | (2S)-3-cloropropano-1,2-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 110.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 110.0135 |