Learn More
S-(3-Carboxipropil)-L-cisteína, TRC
Código de producto. 30360421
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30360421 100 mg
30350966 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30360421 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC181360100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30845-11-5
Fórmula molecular C7H13NO4S
Peso molecular (g/mol) 207.25
Sinónimo (R)-4-[(2-Amino-2-carboxyethyl)thio]butanoic Acid, L-4-[(2-Amino-2-carboxyethyl)thio]butyric Acid, 3-(3-Carboxypropylthio)alanine
Nombre IUPAC Ácido sulfanilbutanoico 4-(2R)-2-amino-2-carboxietil]
SMILES C(CC(=O)O)CSC[C@@H](C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-(3-Carboxypropyl)-L-cysteine
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C7H13NO4S/c8-5(7(11)12)4-13-3-1-2-6(9)10/h5H,1-4,8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t5-/m0/s1
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.0565
Porcentaje de pureza >95%