Learn More
(S)-(-)-3-Butin-2-ol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11319196
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
11319196 5 g 5 g
11329196 250 mg 250 miligramos
11309196 1 g 1 g
3 options
Código de producto. 11319196
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L20345.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2914-69-4 | C4H6O | 70.091 g/mol
(S)-(-)-3-Butyn-2-ol is used to prepare (S)-(-)-2-tert-butyldimethylsiloxybut-3-yne. It finds application in ruthenium-catalyzed polymerization to get helical polyacetylenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (S)-(-)-3-butin-2-ol se usa para preparar (S)-(-)-2-terc-butildimetilsiloxibut-3-ina. Se utiliza en la polimerización catalizada por rutenio para obtener poliacetilenos helicoidales.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2914-69-4
Fórmula molecular C4H6O
Peso molecular (g/mol) 70.091
Número MDL MFCD00190166
Clave InChI GKPOMITUDGXOSB-BYPYZUCNSA-N
Sinónimo s---3-butyn-2-ol, s-3-butyn-2-ol, 2s-but-3-yn-2-ol, s-but-3-yn-2-ol, 3-butyn-2-ol, 2s, s---1-butyn-3-ol, 2s-3-butyn-2-ol, 3r-+-3-hydroxybut-1-yne, s---3-butyn-2-ol, purum gc
PubChem CID 6995470
Nombre IUPAC (2S)but-3-in-2-ol
SMILES CC(C#C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-3-Butyn-2-ol
Densidad 0.891
Punto de ebullición 108°C to 109°C
Temperatura de inflamación 28°C (82°F)
Índice de refracción 1.426
Cantidad 5 g
Número UN UN2929
Beilstein 4652597
Información de solubilidad Miscible with water.
Rotación óptica −47° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.09
Porcentaje de pureza 99%