Learn More
(S)-(-)-3-Butin-2-ol, 95 %, 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10643573 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5,6 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10643573 1 g Frasco de vidrio 1 g
10180852 5 g Frasco de vidrio 5,6 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10643573 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 362410010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2914-69-4 | C4H6O | 70.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2914-69-4
Fórmula molecular C4H6O
Peso molecular (g/mol) 70.09
Número MDL MFCD00190166
Clave InChI GKPOMITUDGXOSB-BYPYZUCNSA-N
Sinónimo s---3-butyn-2-ol, s-3-butyn-2-ol, 2s-but-3-yn-2-ol, s-but-3-yn-2-ol, 3-butyn-2-ol, 2s, s---1-butyn-3-ol, 2s-3-butyn-2-ol, 3r-+-3-hydroxybut-1-yne, s---3-butyn-2-ol, purum gc
PubChem CID 6995470
Nombre IUPAC (2S)but-3-in-2-ol
SMILES CC(C#C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-3-Butyn-2-ol
Nombre de nota 95%, (98% e.e.)
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8940g/mL
Punto de ebullición 108°C to 111°C
Temperatura de inflamación 26°C
Exceso enantiomérico 97.5% min. (GC)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.894
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.09
Porcentaje de pureza 95%,98% ee
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-(-)-3-Butyn-2-ol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.