Learn More
Alcohol (S)-3-Bromo-alfa-metilbencílico, 95 %, 98 % EE, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10432303 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1g; frasco de vidrio
Código de producto.
10432303 1g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10432303 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 376500010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 134615-22-8 | C8H9BrO | 201.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-3-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
CAS 134615-22-8
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Exceso enantiomérico 97.5% min. (GC)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H9BrO
Fórmula lineal CH3CH(OH)C6H4Br
Número MDL MFCD06201859
Cantidad 1 g
Sinónimo s-1-3-bromophenyl ethanol, 1s-1-3-bromophenyl ethan-1-ol, 1s-1-3-bromophenyl ethanol, s-3-bromo-??-methylbenzyl alcohol, s---1-3-chlorophenyl ethanol
Clave InChI ULMJQMDYAOJNCC-LURJTMIESA-N
SMILES CC(C1=CC(=CC=C1)Br)O
Nombre IUPAC (1S)-1-(3-bromofenil)etanol
Peso molecular (g/mol) 201.06
PubChem CID 6951261
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.06
Porcentaje de pureza 95%,98% ee
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-3-Bromo-a-methylbenzyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.