Learn More
Ácido (S)-3-Boc-tiazolidin-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15409547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15409547 1 g 1 g
15429547 250 mg 250 miligramos
15419547 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15409547 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52793.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 891192-95-3 | C9H15NO4S | 233.282 g/mol
(S)-3-Boc-thiazolidine-2-carboxylic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido (S)-3-Boc-tiazolidin-2-carboxílico se utiliza como producto intermedio de la síntesis química orgánica.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 891192-95-3
Fórmula molecular C9H15NO4S
Peso molecular (g/mol) 233.282
Número MDL MFCD02682342
Clave InChI HYAXPNDMEODKHI-LURJTMIESA-N
Sinónimo s-3-boc-2-thiazolidinecarboxylic acid, s-3-tert-butoxycarbonyl thiazolidine-2-carboxylic acid, 2s-3-tert-butoxycarbonyl-1,3-thiazolidine-2-carboxylic acid, 2,3-thiazolidinedicarboxylic acid, 3-1,1-dimethylethyl ester, 2s, s-3-boc-thiazolidine-2-carboxylic acid, n-boc s thiazolidine-2-carboxylic acid, n-boc-s-thiazolidine-2-carboxylic acid, s-thiazolidine-2,3-dicarboxylic acid 3-tert-butyl ester, 2s-3-tert-butoxy carbonyl-1,3-thiazolidine-2-carboxylic acid, 2s-2,3-thiazolidinedicarboxylic acid, 3-1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 14775612
Nombre IUPAC ácido (2S)-3-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]-1,3-tiazolidin-2-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCSC1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-3-Boc-thiazolidine-2-carboxylic acid
Punto de fusión 90°C to 93°C
Cantidad 1 g
Rotación óptica −47° (c=5 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.28
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-3-Boc-thiazolidine-2-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: (S)-3-Boc-thiazolidine-2-carboxylic acid