Learn More
(S)-3-(Boc-amino)pirrolidina, TRC
Código de producto. 30340120
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30340120 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30340120 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB621230100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-3-(Boc-amino)pyrrolidine
CAS 122536-76-9
Fórmula molecular C9H18N2O2
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-7-4-5-10-6-7/h7,10H,4-6H2,1-3H3,(H,11,12)/t7-/m0/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCNC1
Nombre IUPAC tert-butil N-[(3S)-pirrolidina-3-il]carbamato
Peso molecular (g/mol) 186.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.1368