Learn More
(S)-3-(Boc-amino)pirrolidina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (S)-3-(Boc-amino)pyrrolidine |
| CAS | 122536-76-9 |
| Fórmula molecular | C9H18N2O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-7-4-5-10-6-7/h7,10H,4-6H2,1-3H3,(H,11,12)/t7-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCNC1 |
| Nombre IUPAC | tert-butil N-[(3S)-pirrolidina-3-il]carbamato |
| Peso molecular (g/mol) | 186.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.1368 |