Learn More
(S)-(-)-3-(Boc-amino)pirrolidina, 99 %, EE 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11335525
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11335525 5 g 5 g
11325525 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11335525 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19693.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 122536-76-9 | C9H18N2O2 | 186.255 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122536-76-9
Fórmula molecular C9H18N2O2
Peso molecular (g/mol) 186.255
Número MDL MFCD00143194
Clave InChI DQQJBEAXSOOCPG-ZETCQYMHSA-N
Sinónimo s-3-boc-amino pyrrolidine, s-tert-butyl pyrrolidin-3-ylcarbamate, s---3-boc-amino pyrrolidine, s-3-n-boc-aminopyrrolidine, tert-butyl n-3s-pyrrolidin-3-yl carbamate, s-+-3-boc-amino pyrrolidine, 3s---3-tert-butoxycarbonylamino pyrrolidine, tert-butyl s-pyrrolidin-3-ylcarbamate, s-3bocap, 3s---3-boc-amino pyrrolidine
PubChem CID 1514396
Nombre IUPAC tert-butil N-[(3S)-pirrolidina-3-il]carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCNC1
Spezifikation
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-3-(Boc-amino)pyrrolidine
Punto de fusión 50°C to 54°C
Notas del porcentaje del ensayo ee 99%
Número UN UN3259
Beilstein 5377813
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.25
Rotación óptica −23° (c=1 in Methanol)
Sensibilidad Air sensitive
Porcentaje de pureza 99%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.