Learn More
(S)-(-)-3-(Boc-amino)pirrolidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15408187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15408187 5 g 5 g
15418187 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15408187 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51729.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 122536-76-9 | C9H18N2O2 | 186.255 g/mol
(S)-(-)-3-(Boc-amino)pyrrolidine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (S)-(-)-3-(Boc-amino)pirrolidina se utiliza como intermediario en el sector farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. No compatible con agentes oxidantes y dióxido de carbono.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122536-76-9
Fórmula molecular C9H18N2O2
Peso molecular (g/mol) 186.255
Número MDL MFCD00143194
Clave InChI DQQJBEAXSOOCPG-ZETCQYMHSA-N
Sinónimo s-3-boc-amino pyrrolidine, s-tert-butyl pyrrolidin-3-ylcarbamate, s---3-boc-amino pyrrolidine, s-3-n-boc-aminopyrrolidine, tert-butyl n-3s-pyrrolidin-3-yl carbamate, s-+-3-boc-amino pyrrolidine, 3s---3-tert-butoxycarbonylamino pyrrolidine, tert-butyl s-pyrrolidin-3-ylcarbamate, s-3bocap, 3s---3-boc-amino pyrrolidine
PubChem CID 1514396
Nombre IUPAC tert-butil N-[(3S)-pirrolidina-3-il]carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCNC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-3-(Boc-amino)pyrrolidine
Punto de fusión 50°C to 54°C
Número UN UN3259
Beilstein 5377813
Información de solubilidad Soluble in water.
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.25
Rotación óptica −23° (c=1 in Methanol)
Sensibilidad Air Sensitive
Porcentaje de pureza 98%