Learn More
(S)-3-(Boc-amino)piperidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-3-(Boc-amino)piperidine |
| CAS | 216854-23-8 |
| Fórmula molecular | C10 H20 N2 O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Carbamic acid, N-(3S)-3-piperidinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, Carbamic acid, (3S)-3-piperidinyl-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI), (3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)piperidine, (3S)-3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]piperidine, (S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)piperidine, (S)-3-tert-Butoxycarbonylaminopiperidine, (S)-N-[Piperidin-3-yl]carbamic acid tert-butyl ester, (S)-Piperidine-3-ylcarbamic acid tert-butyl ester, (S)-[Piperidin-3-yl]carbamic acid tert-butyl ester, (S)-tert-Butyl (piperidin-3-yl)carbamate, (S)-tert-Butyl N-[piperidin-3-yl]carbamate, (S)-tert-Butyl [piperidin-3-yl]carbamate, tert-Butyl (3S)-piperidin-3-ylcarbamate, tert-Butyl (S)-N-[3-piperidyl]carbamate, tert-Butyl (S)-piperidin-3-ylcarbamate, (3S)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)piperidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-8-5-4-6-11-7-8/h8,11H,4-7H2,1-3H3,(H,12,13)/t8-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCCNC1 |
| Nombre IUPAC | tert-butil N-[(3S)-piperidina-3-il]carbamato |
| Peso molecular (g/mol) | 200.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.1525 |