Learn More
(S)-3-(BOC-amino)piperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10371970 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10371970 1 g 1 g
10704122 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10371970 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 436530010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 216854-23-8 | C10H20N2O2 | 200.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 216854-23-8
Fórmula molecular C10H20N2O2
Peso molecular (g/mol) 200.28
Clave InChI WUOQXNWMYLFAHT-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo s-3-boc-aminopiperidine, s-3-n-boc-aminopiperidine, s-tert-butyl piperidin-3-ylcarbamate, s-3-boc-amino piperidine, tert-butyl n-3s-piperidin-3-yl carbamate, s-3-tert-butoxycarbonylamino piperidine, tert-butyl s-piperidin-3-ylcarbamate, s-3-n-boc-amino piperidine, s---3-tert-butoxycarbonylaminopiperidine, 3s-3-aminopiperidine, 3-boc protected
PubChem CID 1514171
Nombre IUPAC tert-butil N-[(3S)-piperidina-3-il]carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCCNC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-3-(BOC-Amino)piperidine
Punto de fusión 104.4°C to 104.5°C
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.28
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-3-(Boc-Amino)piperidine, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.