Learn More
(S)-3-(Boc-amino)piperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15413577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
15413577 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15413577 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26957.06
Solicitar formato a granel o personalizado
(S)-3-(Boc-amino)piperidina se utiliza como intermediario para pigmentos. También se utiliza como materia prima importante e intermediario que se utilizan en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes. También es un intermediario útil para la síntesis de diversas quinolonas aminopiperidinil quirales como potentes agentes antibacterianos contra patógenos resistentes; y derivados de la amida de alquilpirimidina como inhibidores orales disponibles de la cinasa Tie-2.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
(S)-3-(Boc-amino)piperidina, se utiliza como intermediario para pigmentos.También se utiliza como materia prima importante e intermediario que se utilizan en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.También es un útil intermediario
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-3-(Boc-amino)piperidine
CAS 216854-23-8
Fórmula molecular C10H20N2O2
Número MDL MFCD03093383
Sinónimo s-3-boc-aminopiperidine, s-3-n-boc-aminopiperidine, s-tert-butyl piperidin-3-ylcarbamate, s-3-boc-amino piperidine, tert-butyl n-3 s-piperidin-3-yl carbamate
Información de solubilidad Freely soluble in ethanol.
Clave InChI WUOQXNWMYLFAHT-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCCNC1
Nombre IUPAC carbamato de tert-butilo N-(piperidina-3-il)
Peso molecular (g/mol) 200.28
Cantidad 5 g
PubChem CID 1514171
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.28
Porcentaje de pureza 97%