Learn More
Ácido (S)-3-(Boc-amino)adípico 6-bencil éster, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15498747
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15498747 1 g 1 g
15419645 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15498747 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52187.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Starting materials for peptide synthesis, peptidomimetic and medicinal chemistry, protected amino acids, coupling reagents, linkers and resins, natural and unusual amino acids and building blocks used in peptide synthesis, peptidomimetic and medicinal chemistry. Reagents for PEGylation, Life science Research and biocatalysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Materiales de partida para la síntesis de péptidos, química peptidomimética y medicinal, aminoácidos protegidos, reactivos de acoplamiento, conectores y resinas, aminoácidos naturales e inusuales y unidades estructurales utilizados en la síntesis de péptidos, química peptidomimética y medicinal. Reactivos para PEGilación, Investigación de ciencias de la vida y biocatálisis.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 218943-30-7
Fórmula molecular C18H25NO6
Peso molecular (g/mol) 351.40
Número MDL MFCD01862936
Clave InChI JABNOCWCLLYHKE-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo boc-beta-hoglu obzl-oh, boc-l-beta-homoglutamic acid 6-benzyl ester, boc-beta-homoglu obzl-oh, s-6-benzyloxy-3-tert-butoxycarbonyl amino-6-oxohexanoic acid, 3s-6-benzyloxy-3-tert-butoxycarbonyl amino-6-oxohexanoic acid, boc-l-beta-homoglutamic acid obzl, ambotzbaa6170, boc-?-hoglu obzl-oh, fmoc-l-beta-homo-glu obzl-oh
PubChem CID 2761517
Nombre IUPAC ácido (3S)-3-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-6-oxo-6-ácido fenilmetoxihexanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CCC(=O)OCC1=CC=CC=C1)CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-3-(Boc-amino)adipic acid 6-benzyl ester
Beilstein 8079168
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.4
Porcentaje de pureza 95%