Learn More
Ácido (S)-3-(Boc-amino)-5-fenilpentanoico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15448737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15448737 1 g 1 g
15458737 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15448737 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52180.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 218608-84-5
Fórmula molecular C16H23NO4
Peso molecular (g/mol) 293.36
Número MDL MFCD01076264,MFCD05863635,MFCD01076262
Clave InChI MYWZFJXOLAXENE-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo r-3-tert-butoxycarbonyl amino-5-phenylpentanoic acid, r-3-boc-amino-5-phenylpentanoic acid, 3r-3-tert-butoxycarbonyl amino-5-phenylpentanoic acid, boc-d-?-nva 5-phenyl-oh, n-boc-3-r-amino-5-phenylpentanoic acid, n-tert-butoxycarbonyl-3 r-amino-5-phenylpentanoic acid, 3r-3-tert-butoxycarbonylamino-5-phenyl-pentanoic acid, r-3-tert-butoxycarbonyl amino-5-phenylpentanoicacid, r-3-boc-amino-5-phenylpentanoic acid hplc, 3r-3-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino-5-phenylpentanoic acid
PubChem CID 7021558
Nombre IUPAC ácido (3R)-3-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-5-fenilpentanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CCC1=CC=CC=C1)CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-3-(Boc-amino)-5-phenylpentanoic acid
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.36
Porcentaje de pureza 95%