Learn More
Ácido (S)-3-(Boc-amino)-5-metilhexanoico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15488717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15488717 250 mg 250 miligramos
15478717 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15488717 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52173.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 132549-43-0 | C12H23NO4 | 245.32 g/mol
(S)-3-(Boc-amino)-5-methylhexanoic acid is used as building blocks for the synthesis of carba peptides and building block for β-peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido (S)-3-(Boc-amino)-5-metilhexanoico se utiliza como compuesto básico en la síntesis de péptidos″ de ″carba y en los β-péptidos.
Solubilidad
Muy ligeramente soluble (1,1 g/l a 25 °C).
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132549-43-0
Fórmula molecular C12H23NO4
Peso molecular (g/mol) 245.32
Número MDL MFCD02101665
Clave InChI XRVAMBSTOWHUMM-VIFPVBQESA-N
Sinónimo boc-l-beta-homoleucine, s-3-tert-butoxycarbonyl amino-5-methylhexanoic acid, boc-beta-homoleu-oh, boc-l-beta-hleu-oh, hexanoic acid, 3-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-5-methyl-, 3s, 3s-3-tert-butoxycarbonyl amino-5-methylhexanoic acid, ambotzbaa6190, boc-leu-c*ch2 oh, pubchem12105, rarechem em wb 0131
PubChem CID 2761526
Nombre IUPAC ácido (3S)-5-metil-3-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]hexanoico
SMILES CC(C)C[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-3-(Boc-amino)-5-methylhexanoic acid
Punto de fusión 53°C to 55°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 4251252
Información de solubilidad Very slightly soluble (1.1g/L at 25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.32
Porcentaje de pureza 95%