Learn More
(S)-3-(Boc-amino)-4-fenilbutírico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15408727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15408727 250 mg 250 miligramos
15498717 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15408727 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52174.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51871-62-6 | C15H21NO4 | 279.34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51871-62-6
Fórmula molecular C15H21NO4
Peso molecular (g/mol) 279.34
Número MDL MFCD01076271
Clave InChI ACKWQHCPHJQANL-LBPRGKRZSA-N
Sinónimo s-3-boc-amino-4-phenylbutyric acid, boc-l-beta-homophenylalanine, boc-beta-hophe-oh, 3s-3-tert-butoxycarbonyl amino-4-phenylbutanoic acid, s-3-tert-butoxycarbonyl amino-4-phenylbutanoic acid, 3r-3-tert-butoxy carbonyl amino-4-phenylbutanoic acid, boc-hophe-oh, pubchem12107, tmba023, 3s-n-boc-3-benzyl-beta-alanine
PubChem CID 2761538
Nombre IUPAC Ácido (3S)-3-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-4-fenilbutanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(O)=O)CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-3-(Boc-amino)-4-phenylbutyric acid
Punto de fusión 101°C to 107°C
Beilstein 3060457
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.34
Rotación óptica −19.0° (c=1 in Dichloromethane)
Porcentaje de pureza 95%