Learn More
(S)-3-Boc-amino-4-fenil-1-buteno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-3-Boc-amino-4-phenyl-1-butene |
| CAS | 107202-43-7 |
| Fórmula molecular | C15 H21 N O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H21NO2/c1-5-13(11-12-9-7-6-8-10-12)16-14(17)18-15(2,3)4/h5-10,13H,1,11H2,2-4H3,(H,16,17)/t13-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C=C |
| Nombre IUPAC | N-[(2S)-1-fenilbut-3-en-2-il]carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 247.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 247.1572 |