Learn More
Ácido (S)-3-(Boc-amino)-2-(Fmoc-amino)propiónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15429485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15429485 1 g 1 g
15449485 250 mg 250 miligramos
15439485 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15429485 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51987.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 162558-25-0 | C23H26N2O6 | 426.469 g/mol
As lysine residue its 3-amino group is often used for carrying a tag moiety such as a fluorescent dye, a quencher or biotin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Al ser un residuo de la lisina, su grupo 3-amino se utiliza a menudo para transportar una fracción de tag, como un tinte fluorescente, un absorbente o una biotina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado del calor y de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener refrigerado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 162558-25-0
Fórmula molecular C23H26N2O6
Peso molecular (g/mol) 426.469
Número MDL MFCD00235896
Clave InChI PKAUMAVONPSDRW-IBGZPJMESA-N
Sinónimo fmoc-dap boc-oh, n-fmoc-n'-boc-l-2,3-diaminopropionic acid, fmoc-dpr boc-oh, fmoc-l-2,3-diaminopropionic acid boc, fmoc-alpha,beta-diaminopropionic acid boc-oh, 2s-3-tert-butoxycarbonyl amino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, fmoc-l-dap boc, fmoc-dap boc, fmoc-l-dpa boc-oh, ambotzfaa1367
PubChem CID 2756103
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-(9H-fluor-9-ilmetoxicarbonilamino)-3-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-3-(Boc-amino)-2-(Fmoc-amino)propionic acid
Cantidad 1 g
Beilstein 7057792
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.47
Porcentaje de pureza 95%