Learn More
Ácido (S)-3-Benciloxicarbonilamino-2-(Boc-amino)propiónico diciclohexilamonio sal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15405525
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15405525 5 g 5 g
15495515 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15405525 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61558.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65710-58-9
Fórmula molecular C28H45N3O6
Peso molecular (g/mol) 519.68
Número MDL MFCD00236880
Clave InChI RPWGTQRQPVPFKR-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo boc-dap z-oh dcha, dicyclohexylamine s-3-benzyloxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoate, boc-dap z-oh.dcha, boc-dap z-oh dicyclohexylammonium salt, pubchem23819, boc-dap z-oh?cha, boc-3-z-amino-l-alanine dicyclohexylammonium salt, boc-dap z-oh dicyclohexylammonium salt hplc, n, a-boc-n, a-z-l-2,3-diaminopropionic acid dicyclohexylammonium salt
PubChem CID 2755949
Nombre IUPAC Ácido N-ciclohexilciclohexanamina;(2S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-3-(fenilmetoxicarbonilamino)propanoico
SMILES C1CCC(CC1)NC1CCCCC1.CC(C)(C)OC(=O)NC(CNC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-3-Benzyloxycarbonylamino-2-(Boc-amino)propionic acid dicyclohexylammonium salt
Beilstein 4100906
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.54
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido