Learn More
(S)-3-benciloxicarbonil-4-(3-oxobutil)-5-oxazilidinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-3-Benzyloxycarbonyl-4-(3-oxobutyl)-5-oxazilidinone |
| CAS | 89662-51-1 |
| Fórmula molecular | C15 H17 N O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H17NO5/c1-11(17)7-8-13-14(18)21-10-16(13)15(19)20-9-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13H,7-10H2,1H3/t13-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)CC[C@@H]1N(COC1=O)C(=O)OCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | (4S)-5-oxo-4-(3-oxobutil)-1,3-oxazolidina-3-carboxilato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 291.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 291.1107 |