Learn More
Ácido (S)-(-)-3-(benzoiltio)-2-metilpropanoico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (S)-(-)-3-(Benzoylthio)-2-methylpropanoic Acid |
| CAS | 72679-02-8 |
| Fórmula molecular | C11H12O3S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (2S)-3-(Benzoylthio)-2-methylpropanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12O3S/c1-8(10(12)13)7-15-11(14)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,12,13)/t8-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H](CSC(=O)c1ccccc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-3-benzoilsulfanil-2-metilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 224.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.0507 |