Learn More
(S)-(-)-3-Aminotetrahidrofurano p-toluenosulfonato sal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10547410 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10547410 1 g Frasco de vidrio 1 g
10775072 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10547410 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 435830010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 104530-79-2 | C4H9NO | 87.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104530-79-2
Fórmula molecular C4H9NO
Peso molecular (g/mol) 87.12
Número MDL MFCD08234425,MFCD07778394
Clave InChI MIPHRQMEIYLZFZ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo s-3-aminotetrahydrofuran, s-tetrahydrofuran-3-amine, 3s-oxolan-3-amine, 3-furanamine,tetrahydro-, 3s, s-tetrahydro-furan-3-ylamine, tetrahydrofuran-3beta-amine, s-3-amino-tetrahydrofuran, 5-tetrahydrofuran-3-amine, 3s-tetrahydro-3-furanamine, 3s-tetrahydrofuran-3-amine
PubChem CID 14243168
Nombre IUPAC oxolan-3-amina
SMILES NC1CCOC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-3-Aminotetrahydrofuran p-toluenesulfonate salt
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 137.9°C to 142.8°C
Color Blanco a marrón
Análisis elemental 48.9 to 53.0 % C 5.2 to 5.6 % N
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Rotación específica -4
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.32
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino o copos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-(-)-3-Aminotetrahydrofuran p-toluenesulfonate salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.