Learn More
(S)-3-clorhidrato de aminotetrahidrofurano, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15585936 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15585936 5 g 5 g
15575936 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15585936 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 456930050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
CAS 204512-95-8
Fórmula molecular C4H9NO·ClH
Peso molecular (g/mol) 123.58
Clave InChI MHOVLDXJDIEEMJ-WCCKRBBISA-N
Sinónimo s-tetrahydrofuran-3-amine hydrochloride, s-3-aminotetrahydrofuran hydrochloride, 3s-oxolan-3-amine hydrochloride, s-3-aminotetrahydrofuran hcl, s-tetrahydrofuran-3-amine hcl, s-tetrahydro-furan-3-ylamine hydrochloride, 3-furanamine, tetrahydro-, hydrochloride, 3s, s-3-aminotetrahydrofuranhydrochloride, pubchem15126, ksc916a5t
PubChem CID 18664284
Nombre IUPAC (3S)-oxolan-3-amina; clorhidrato
SMILES C1COCC1N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-3-Aminotetrahydrofuran hydrochloride
Punto de fusión 140.0°C to 145.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94.0 to max. 106% min. (Argentometry)
Cantidad 5 g
Rotación específica -7.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.58
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-3-Aminotetrahydrofuran hydrochloride, 95%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación