Learn More
Alfa Aesar™ Diclorhidrato de (S)-(+)-3-aminopirrolidina, 98 %
Código de producto. 11318685
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11318685 250 mg 250 miligramos
11308685 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11318685 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor L12222.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 116183-83-6
Fórmula molecular C4H12Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 159.05
Número MDL MFCD00070605
Clave InChI NJPNCMOUEXEGBL-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo s-+-3-aminopyrrolidine dihydrochloride, s-pyrrolidin-3-amine dihydrochloride, 3s-+-3-aminopyrrolidine dihydrochloride, 3s-pyrrolidin-3-amine dihydrochloride, s-3-aminopyrrolidine 2hcl, s-3-aminopyrrolidine dihydrochloride, s-+-3-aminopyrrolidine 2hcl, 3-pyrrolidinamine, dihydrochloride, 3s, pubchem11156, s-+-3-aminopyrrolidinedihydrochloride
PubChem CID 13500644
Nombre IUPAC (3S)-pirrolidina-3-amina; diclorhidrato
SMILES Cl.Cl.NC1CCNC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-3-Aminopyrrolidine dihydrochloride
Punto de fusión ∽283°C (decomposition)
Cantidad 250 mg
Beilstein 4870016
Sensibilidad Hygroscopic
Rotación óptica +1.2° (c=10 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.06
Porcentaje de pureza 98%