Learn More
(S)-(-)-3-Aminopirrolidina, 99 %, 99 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11398856 1 g 1 g
11308866 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398856 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19500.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 128345-57-3 | C4H10N2 | 86.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128345-57-3
Fórmula molecular C4H10N2
Peso molecular (g/mol) 86.14
Número MDL MFCD00143193
Clave InChI NGXSWUFDCSEIOO-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo s-3-aminopyrrolidine, s-pyrrolidin-3-amine, 3s---3-aminopyrrolidine, 3s-pyrrolidin-3-amine, s---3-aminopyrrolidine, 3-pyrrolidinamine, 3s, 3s-3-aminopyrrolidine, pubchem5729, s-3-pyrrolidinamine, s-3 aminopyrrolidine
PubChem CID 1519351
SMILES NC1CCNC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-3-Aminopyrrolidine
Punto de ebullición 159°C to 160°C
Temperatura de inflamación 68°C (154°F)
Notas del porcentaje del ensayo ee 99%
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Beilstein 4290648
Rotación óptica −20° (Neat)
Nombre IUPAC pirrolidin-3-amina
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.14
Porcentaje de pureza 99%