Learn More
Diclorhidrato de (S)-(+)-3-aminopiperidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312809
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11312809 1 g 1 g
15457715 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312809 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27700.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 334618-07-4 | Molecular Formula: C5H14Cl2N2 | Molecular Weight: 173.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 334618-07-4
Fórmula molecular C5H14Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 173.08
Número MDL MFCD03427036
Clave InChI GGPNYXIOFZLNKW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo s-3-aminopiperidine dihydrochloride, s-piperidin-3-amine dihydrochloride, s-+-3-aminopiperidine dihydrochloride, s-3-aminopiperidine 2hcl, 3s-piperidin-3-amine dihydrochloride, s-+-3-aminopiperidine 2hcl, 3-piperidinamine, dihydrochloride, 3s, 3s-3-piperidinamine dihydrochloride, 3s-3-aminopiperidine dihydrochloride, s-piperidin-3-ylamine dihydrochloride
PubChem CID 16218278
Nombre IUPAC (3S)-piperidin-3-amina; diclorhidrato
SMILES Cl.Cl.NC1CCCNC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-3-Aminopiperidine dihydrochloride
Punto de fusión ∽210°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Sensibilidad Hygroscopic
Rotación óptica +1.6° (c=1 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.08
Porcentaje de pureza 98%