Learn More
(S)-3-Aminopiperidina-2-1, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-3-Aminopiperidina-2-one |
| Cantidad | 250 mg |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.0793 |
| Peso molecular | 114.15 |