Learn More
(S)-3-Aminopiperidina-2-Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30006296
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006296 50 mg 50 miligramos
30004720 1 g 1 g
17974535 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006296 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA62794050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42538-31-8
Fórmula molecular C5H10N2O.ClH
Peso molecular (g/mol) 150.607
Sinónimo 2-Piperidinone, 3-amino-, monohydrochloride, (3S)-, 2-Piperidinone, 3-amino-, monohydrochloride, (S)-, (3S)-3-Amino-2-oxohexahydropyridine hydrochloride, (3S)-3-Aminopiperidin-2-one hydrochloride, (S)-3-Aminopiperidin-2-one hydrochloride, (S)-3-Aminotetrahydropyridin-2-one hydrochloride, L-Ornithine-1,5-lactam Hydrochloride
Nombre IUPAC (3S)-3-aminopiperidina-2-uno; Cloruro
SMILES Cl.N[C@H]1CCCNC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-3-Aminopiperidin-2-one Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10N2O.ClH/c6-4-2-1-3-7-5(4)8;/h4H,1-3,6H2,(H,7,8);1H/t4-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.056
Porcentaje de pureza >95%